Stampa…
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-Styryl-Ala-OH
OR962051-1G OR962051-500MG OR962051-5G
APOSOR962051-1GEA 328 EUR
APOSOR962051-1G APOSOR962051-500MG APOSOR962051-5G
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
(S)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860887
CAS Number: 267650-37-3