Stampa…
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Amino-3-(5-bromothiophen-2-yl)propanoic acid, H-2-(5-Br-Thienyl)-Ala-OH
OR962048-1G OR962048-500MG
APOSOR962048-1GEA 471 EUR
APOSOR962048-1G APOSOR962048-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-L-alanine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117834
CAS Number: 154593-58-5