Stampa…
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962047-1G OR962047-500MG
APOSOR962047-1GEA 440 EUR
APOSOR962047-1G APOSOR962047-500MG
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine 97%
3-(5-Bromothien-2-yl)-D-alanine
Formula: C₇H₈BrNO₂S
Peso molecolare: 250,113 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117831
CAS Number: 264903-54-0