Stampa…
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-2-pyrroline
OR962026-1G OR962026-5G
APOSOR962026-1GEA 68.4 EUR
APOSOR962026-1G APOSOR962026-5G
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole 95%
1-N-Boc-2,3-dihydro-pyrrole
Formula: C₉H₁₅NO₂
Peso molecolare: 169,221 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839942
CAS Number: 73286-71-2