Stampa…
1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961986-1G OR961986-5G
APOSOR961986-1GEA 306 EUR
APOSOR961986-1G APOSOR961986-5G
1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-ol 95%
1-Methyl-4-phenyl-piperidin-4-ol
Formula: C₁₂H₁₇NO
Peso molecolare: 191,269 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00464382
CAS Number: 4972-68-3