Stampa…
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961973-100MG OR961973-1G OR961973-250MG
APOSOR961973-100MGEA 90.2 EUR
APOSOR961973-100MG APOSOR961973-1G APOSOR961973-250MG
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine 95%
1-Methyl-1-pyridin-3-yl-ethylamine
Formula: C₈H₁₂N₂
Peso molecolare: 136,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08729280
CAS Number: 99980-40-2