Stampa…
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961932-1G OR961932-250MG
APOSOR961932-1GEA 806 EUR
APOSOR961932-1G APOSOR961932-250MG
Quinoline-8-thiocarboxamide 95%
Quinoline-8-thiocarboxamide
Formula: C₁₀H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738915
CAS Number: 62216-06-2