2,3-Dihydro-1H-Isoindol-5-ol hydrobromide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₉NO·BrH Punto di fusione: 180…200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16037114 CAS Number: 105358-58-5 |