Stampa…

Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%

Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione

OR961901-1G OR961901-250MG
APOSOR961901-1GEA 207 EUR
APOSOR961901-1G APOSOR961901-250MG
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide 95%
Sodium 1-cyano-3-ethoxy-2,3-dioxopropan-1-ide
Formula: C₆H₆NNaO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24696331
CAS Number: 53544-13-1

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR