Stampa…
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR961869-1G OR961869-5G
APOSOR961869-1GEA 701 EUR
APOSOR961869-1G APOSOR961869-5G
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
(2S,3R)-3-Methylazetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₅H₉NO₂
Peso molecolare: 115,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19226412
CAS Number: 1932255-43-0