(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(S)-2-Amino-2-(p-tolyl)ethanol
OR961799-1G
OR961799-250MG
OR961799-500MG
APOSOR961799-1GEA
870
EUR
APOSOR961799-1G
APOSOR961799-250MG
APOSOR961799-500MG
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol 97%
(S)-b-Amino-4-methyl-benzeneethanol
Formula:
C₉H₁₃NO Peso molecolare: 151,206 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09253778 CAS Number: 327183-90-4 |