Stampa…
Thiazolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961766-25G OR961766-5G
APOSOR961766-25GEA 466 EUR
APOSOR961766-25G APOSOR961766-5G
Thiazolidine hydrochloride 95%
Thiazolidine hydrochloride
Formula: C₃H₇NS·ClH
Peso molecolare: 125,62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483376
CAS Number: 14446-47-0