(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961763-1G
OR961763-25G
OR961763-5G
APOSOR961763-1GEA
109
EUR
APOSOR961763-1G
APOSOR961763-25G
APOSOR961763-5G
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 96%
(4-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formula:
C₈H₄ClNO Peso molecolare: 165,576 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06658396 CAS Number: 13014-48-7 |