Stampa…
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961750-1G OR961750-250MG
APOSOR961750-1GEA 806 EUR
APOSOR961750-1G APOSOR961750-250MG
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine 95%
(1-Benzylazetidin-2-yl)methanamine
Formula: C₁₁H₁₆N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658338
CAS Number: 46193-94-6