Stampa…
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961743-1G OR961743-25G OR961743-5G
APOSOR961743-1GEA 88.7 EUR
APOSOR961743-1G APOSOR961743-25G APOSOR961743-5G
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid 98%
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5,7-dichloro-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-6-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₇Cl₂NO₄
Peso molecolare: 346,206 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22370640
CAS Number: 851784-82-2