Stampa…
Sodium pivalate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Sodium 2,2-dimethylpropanoate
OR961732-25G OR961732-5G
APOSOR961732-25GEA 173 EUR
APOSOR961732-25G APOSOR961732-5G
Sodium pivalate 95%
Sodium pivalate
Formula: C₅H₉O₂·Na
Peso molecolare: 124,114 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064202
CAS Number: 1184-88-9