N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961674-1G
OR961674-500MG
APOSOR961674-1GEA
731
EUR
APOSOR961674-1G
APOSOR961674-500MG
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine 97%
N-Boc-2-amino-2-phenylethylamine
Formula:
C₁₃H₂₀N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06245566 CAS Number: 174885-99-5 |