Stampa…
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961673-1G OR961673-5G
APOSOR961673-1GEA 24.4 EUR
APOSOR961673-1G APOSOR961673-5G
1-Benzyl-pyrrolidine 98%
1-Benzyl-pyrrolidine
Formula: C₁₁H₁₅N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127807
CAS Number: 29897-82-3