Stampa…
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR961614-25G OR961614-5G
APOSOR961614-25GEA 286 EUR
APOSOR961614-25G APOSOR961614-5G
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)piperazine, N1-BOC protected
Formula: C₁₅H₂₂N₂O₃
Punto di fusione: 170…173 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115060
CAS Number: 158985-25-2