Stampa…
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961602-100MG OR961602-1G OR961602-250MG
APOSOR961602-100MGEA 183 EUR
APOSOR961602-100MG APOSOR961602-1G APOSOR961602-250MG
2-Cycloheptyl-ethylamine 95%
2-Cycloheptyl-ethylamine
Formula: C₉H₁₉N
Peso molecolare: 141,254 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04114510
CAS Number: 4448-84-4