(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
(R)-3-(3-Chlorophenyl)-beta-alanine, (R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propanoic acid
OR961590-1G
OR961590-500MG
OR961590-5G
APOSOR961590-1GEA
268
EUR
APOSOR961590-1G
APOSOR961590-500MG
APOSOR961590-5G
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid
Formula:
C₉H₁₀ClNO₂ Peso molecolare: 199,634 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04113654 CAS Number: 262429-49-2 |