Stampa…
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Amino-3,3-dimethylbutan-2-one hydrochloride
OR961587-1G OR961587-5G
APOSOR961587-1GEA 59.7 EUR
APOSOR961587-1G APOSOR961587-5G
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride 98%
1-Amino-3,3-dimethyl-butan-2-one hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06798286
CAS Number: 33119-72-1