Stampa…
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-cyclobutylpropanoic acid, Fmoc-D-β-Cyclobutyl-Ala-OH
OR961533-1G OR961533-250MG OR961533-500MG
APOSOR961533-1GEA 524 EUR
APOSOR961533-1G APOSOR961533-250MG APOSOR961533-500MG
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine 97%
Fmoc-(R)-3-Cyclobutylalanine
Formula: C₂₂H₂₃NO₄
Peso molecolare: 365,422 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03840401
CAS Number: 478183-63-0