Stampa…
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961500-1G OR961500-250MG OR961500-5G
APOSOR961500-1GEA 71.3 EUR
APOSOR961500-1G APOSOR961500-250MG APOSOR961500-5G
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid 95%
4-(Methoxymethoxy)benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₄
Peso molecolare: 182,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21101751
CAS Number: 25458-44-0