Stampa…
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961477-1G OR961477-250MG
APOSOR961477-1GEA 864 EUR
APOSOR961477-1G APOSOR961477-250MG
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride 95%
2-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)ethanamine hydrochloride
Formula: C₇H₁₅NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06739026
CAS Number: 1005756-81-9