Stampa…
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961415-1G OR961415-250MG
APOSOR961415-1GEA 633 EUR
APOSOR961415-1G APOSOR961415-250MG
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,5-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03210688
CAS Number: 42266-02-4