Stampa…
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961414-1G OR961414-250MG
APOSOR961414-1GEA 437 EUR
APOSOR961414-1G APOSOR961414-250MG
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine 95%
(3,4-Dichloro-phenyl)-ethyl-amine
Formula: C₈H₉Cl₂N
Peso molecolare: 190,07 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03210687
CAS Number: 17847-40-4