3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-phenylpropanoic acid
OR961404-1G
OR961404-500MG
APOSOR961404-1GEA
426
EUR
APOSOR961404-1G
APOSOR961404-500MG
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid 97%
3-(Boc-amino)-2-phenylpropanoic acid
Formula:
C₁₄H₁₉NO₄ Peso molecolare: 265,305 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03003692 CAS Number: 67098-56-0 |