Stampa…
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961369-1G OR961369-500MG OR961369-5G
APOSOR961369-1GEA 340 EUR
APOSOR961369-1G APOSOR961369-500MG APOSOR961369-5G
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid 97%
(1-Boc-aminocyclohexyl)acetic acid
Formula: C₁₃H₂₃NO₄
Peso molecolare: 257,326 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02258133
CAS Number: 187610-56-6