Stampa…
(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Styryl-Ala-OH
OR961251-1G OR961251-500MG
APOSOR961251-1GEA 394 EUR
APOSOR961251-1G APOSOR961251-500MG
(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid 97%
(R)-2-Amino-5-phenylpent-4-enoic acid
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860880
CAS Number: 264903-53-9