Stampa…
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961228-1G OR961228-500MG
APOSOR961228-1GEA 393 EUR
APOSOR961228-1G APOSOR961228-500MG
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine 97%
Boc-4-Acetyl-L-phenylalanine
Formula: C₁₆H₂₁NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01632035
CAS Number: 204856-73-5