Stampa…
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961208-1G OR961208-5G
APOSOR961208-1GEA 190 EUR
APOSOR961208-1G APOSOR961208-5G
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid 95%
4,4-Dimethyl-2-oxo-pentanoic acid
Formula: C₇H₁₂O₃
Peso molecolare: 144,168 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01325393
CAS Number: 34906-87-1