Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-carbamoylphenyl)propanoic acid
OR961170-1G
OR961170-250MG
OR961170-5G
APOSOR961170-1GEA
261
EUR
APOSOR961170-1G
APOSOR961170-250MG
APOSOR961170-5G
Fmoc-L-4-carbamoylphe 97%
Fmoc-L-4-carbamoylphe
Formula:
C₂₅H₂₂N₂O₅ Peso molecolare: 430,453 g/mol Punto di fusione: 243…249 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD01317021 CAS Number: 204716-17-6 |