Stampa…
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR961148-1G OR961148-5G
APOSOR961148-1GEA 40.1 EUR
APOSOR961148-1G APOSOR961148-5G
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid 97%
(R)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01076237
CAS Number: 13921-90-9