Stampa…
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Carboxy-6-methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine
OR9611-100MG OR9611-1G OR9611-500MG
APOSOR9611-100MGEA 48.1 EUR
APOSOR9611-100MG APOSOR9611-1G APOSOR9611-500MG
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Methyl-2-phenylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formula: C₁₅H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 252,268 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665814
CAS Number: 123533-42-6