Stampa…
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-5-ol
OR961057-1G OR961057-250MG
APOSOR961057-1GEA 539 EUR
APOSOR961057-1G APOSOR961057-250MG
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol 98%
1-Methyl-1H-benzimidazol-5-ol
Formula: C₈H₈N₂O
Peso molecolare: 148,162 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00456136
CAS Number: 50591-22-5