Stampa…
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960930-100MG OR960930-1G OR960930-250MG
APOSOR960930-100MGEA 161 EUR
APOSOR960930-100MG APOSOR960930-1G APOSOR960930-250MG
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol 95%
1-(1-Methylpyrazol-4-yl)ethanol
Formula: C₆H₁₀N₂O
Peso molecolare: 126,156 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08700894
CAS Number: 40534-33-6