Stampa…
Chloromethyl benzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960834-10G OR960834-25G
APOSOR960834-10GEA 139 EUR
APOSOR960834-10G APOSOR960834-25G
Chloromethyl benzoate 98%
Chloromethyl benzoate
Formula: C₈H₇ClO₂
Peso molecolare: 170.593 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040116
CAS Number: 5335-05-7