Stampa…
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960813-1G OR960813-5G
APOSOR960813-1GEA 118 EUR
APOSOR960813-1G APOSOR960813-5G
1,7-Dichloroisoquinoline 97%
1,7-Dichloroisoquinoline
Formula: C₉H₅Cl₂N
Peso molecolare: 198,049 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846494
CAS Number: 70810-24-1