Stampa…
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960595-1G OR960595-250MG
APOSOR960595-1GEA 696 EUR
APOSOR960595-1G APOSOR960595-250MG
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate 97%
1-tert-Butyl 2-methyl 5-oxopiperidine-1,2-dicarboxylate
Formula: C₁₂H₁₉NO₅
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD15071863
CAS Number: 869564-40-9