Stampa…
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960344-1G OR960344-250MG
APOSOR960344-1GEA 466 EUR
APOSOR960344-1G APOSOR960344-250MG
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate 98%
Ethyl 3-(4-oxopiperidin-1-yl)propanoate
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
Peso molecolare: 199,247 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14631395
CAS Number: 174774-90-4