Stampa…
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960341-1G OR960341-5G
APOSOR960341-1GEA 270 EUR
APOSOR960341-1G APOSOR960341-5G
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine 97%
2-[(Pyrrolidin-1-yl)carbonyl]pyridine
Formula: C₁₀H₁₂N₂O
Peso molecolare: 176,215 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10652053
CAS Number: 83728-66-9