tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960329-1G
OR960329-250MG
APOSOR960329-1GEA
435
EUR
APOSOR960329-1G
APOSOR960329-250MG
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate 98%
tert-Butyl N-(1-cyanoethyl)carbamate
Formula:
C₈H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12792276 CAS Number: 141041-80-7 |