Stampa…
4-Phenyloxan-4-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960325-1G OR960325-250MG
APOSOR960325-1GEA 435 EUR
APOSOR960325-1G APOSOR960325-250MG
4-Phenyloxan-4-ol 95%
4-Phenyloxan-4-ol
Formula: C₁₁H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00729123
CAS Number: 81462-07-9