Stampa…
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960323-1G OR960323-250MG
APOSOR960323-1GEA 323 EUR
APOSOR960323-1G APOSOR960323-250MG
3-Chloro-4-formylbenzoic acid 95%
3-Chloro-4-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20649616
CAS Number: 58588-59-3