Stampa…
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960306-1G OR960306-5G
APOSOR960306-1GEA 168 EUR
APOSOR960306-1G APOSOR960306-5G
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole 98%
3-(3-Chlorophenyl)-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD24394207
CAS Number: 52853-74-4