Stampa…
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960305-1G OR960305-5G
APOSOR960305-1GEA 219 EUR
APOSOR960305-1G APOSOR960305-5G
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole 98%
3-(2-Chlorophenyl)-4H-1,2,4-triazole
Formula: C₈H₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07352278
CAS Number: 56015-92-0