Stampa…
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960289-1G OR960289-5G
APOSOR960289-1GEA 52.9 EUR
APOSOR960289-1G APOSOR960289-5G
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected 96%
5-Bromothiophen-2-amine, N-BOC protected
Formula: C₉H₁₂BrNO₂S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06659527
CAS Number: 943321-89-9