Stampa…
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR960287-10G OR960287-1G OR960287-5G
APOSOR960287-10GEA 188 EUR
APOSOR960287-10G APOSOR960287-1G APOSOR960287-5G
4-Cyano-2-methylbenzoic acid 96%
4-Cyano-2-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₇NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14582960
CAS Number: 1975-53-7