Stampa…
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR960248-1G OR960248-5G
APOSOR960248-1GEA 236 EUR
APOSOR960248-1G APOSOR960248-5G
Pent-4-en-1-amine hydrochloride 96%
Pent-4-en-1-amine hydrochloride
Formula: C₅H₁₁N·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437626
CAS Number: 27546-60-7